Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACY3 Protein
A cDNA sequence encoding the ACY3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | ACY3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15965688
|
enQuireBio™
QP10958-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945688
|
enQuireBio™
QP10958-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955688
|
enQuireBio™
QP10958-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ACY3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACY3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSLPVP REPLRRVAVT GGTHGNEMSG VYLARHWLHA PAELQRASFS AVPVLANPAA TSGCRRYVDHDLNRTFTSSF LNSRPTPDDP YEVTRARELN QLLGPKASGQ AFDFVLDLHN TTANMGTCLI AKSSHEVFAM HLCRHLQLQY PELSCQVFLY QRSGEESYNL DSVAKNGLGL ELGPQPQGVL RADIFSRMRT LVATVLDFIE LFNQGTAFPA FEMEAYRPVG VVDFPRTEAG HLAGTVHPQL QDRDFQPLQP GAPIFQMFSG EDLLYEGEST VYPVFINEAA YYEKGVAFVQ TEKFTFTVPA MPALTPAPSP AS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |