Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP6 Protein
A cDNA sequence encoding the ACP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ACP6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is > 70 units/mg, and is defined as the amount of enzyme which hydrolyze 1.0 nmoles of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at PH 5.0 at 37C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15994068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10503-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10503-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10503-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ACP6 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSELQEADG QCPVDRSLLK LKMVQVVFRH GARSPLKPLP LEEQVEWNPQ LLEVPPQTQF DYTVTNLAGG PKPYSPYDSQ YHETTLKGGM FAGQLTKVGM QQMFALGERL RKNYVEDIPF LSPTFNPQEV FIRSTNIFRN LESTRCLLAG LFQCQKEGPI IIHTDEADSE VLYPNYQSCW SLRQRTRGRR QTASLQPGIS EDLKKVKDRM GIDSSDKVDF FILLDNVAAE QAHNLPSCPM LKRFARMIEQ RAVDTSLYIL PKEDRESLQM AVGPFLHILE SNLLKAMDSA TAPDKIRKLY LYAAHDVTFI PLLMTLGIFD HKWPPFAVDL TMELYQHLES KEWFVQLYYH GKEQVPRGCP DGLCPLDMFL NAMSVYTLSP EKYHALCSQT QVMEVGNEE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 70 units/mg, and is defined as the amount of enzyme which hydrolyze 1.0 nmoles of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at PH 5.0 at 37C.
Human
His
ACP6 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.