Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP2 Protein
A cDNA sequence encoding the ACP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ACP2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10945-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10945-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10945-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ACP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ACP2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRSLRFVT LLYRHGDRSP VKTYPKDPYQ EEEWPQGFGQ LTKEGMLQHW ELGQALRQRY HGFLNTSYHR QEVYVRSTDF DRTLMSAEAN LAGLFPPNGM QRFNPNISWQ PIPVHTVPIT EDRLLKFPLG PCPRYEQLQN ETRQTPEYQN ESSRNAQFLD MVANETGLTD LTLETVWNVY DTLFCEQTHG LRLPPWASPQ TMQRLSRLKD FSFRFLFGIY QQAEKARLQG GVLLAQIRKN LTLMATTSQL PKLLVYSAHD TTLVALQMAL DVYNGEQAPY ASCHIFELYQ EDSGNFSVEM YFRNESDKAP WPLSLPGCPH RCPLQDFLRL TEPVVPKDWQ QECQLASGPA DTE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.