Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT13 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 55856 |
---|---|
Name | ACOT13 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ACOT13 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985638
|
enQuireBio™
QP10942-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965638
|
enQuireBio™
QP10942-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975638
|
enQuireBio™
QP10942-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
55856 | |
Research Use Only | |
ACOT13 | |
Human | |
His | |
The ACOT13 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
ACOT13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTSMTQSLRE VIKAMTKARN FERVLGKITL VSAAPGKVIC EMKVEEEHTN AIGTLHGGLT ATLVDNISTM ALLCTERGAP GVSVDMNITY MSPAKLGEDI VITAHVLKQG KTLAFTSVDL TNKATGKLIA QGRHTKHLGN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |