Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADVL Protein
A cDNA sequence encoding the ACADVL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 37
Name ACADVL Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ACADVL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10935-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10935-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10935-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
37
Research Use Only
ACADVL
Human
His
The 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 10% glycerol and 100mM NaCl.
ACADVL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGGAAQLAL DKSDSHPSDA LTRKKPAKAE SKSFAVGMFK GQLTTDQVFP YPSVLNEEQT QFLKELVEPV SRFFEEVNDP AKNDALEMVE ETTWQGLKEL GAFGLQVPSE LGGVGLCNTQ YARLVEIVGM HDLGVGITLG AHQSIGFKGI LLFGTKAQKE KYLPKLASGE TVAAFCLTEP SSGSDAASIR TSAVPSPCGK YYTLNGSKLW ISNGGLADIF TVFAKTPVTD PATGAVKEKI TAFVVERGFG GITHGPPEKK MGIKASNTAE VFFDGVRVPS ENVLGEVGSG FKVAMHILNN GRFGMAAALA GTMRGIIAKA VDHATNRTQF GEKIHNFGLI QEKLARMVML QYVTESMAYM VSANMDQGAT DFQIEAAISK IFGSEAAWKV TDECIQIMGG MGFMKEPGVE RVLRDLRIFR IFEGTNDILR LFVALQGCMD KGKELSGLGS ALKNPFGNAG LLLGEAGKQL RRRAGLGSGL SLSGLVHPEL SRSGELAVRA LEQFATVVEA KLIKHKKGIV NEQFLLQRLA DGAIDLYAMV VVLSRASRSL SEGHPTAQHE KMLCDTWCIE AAARIREGMA ALQSDPWQQE LYRNFKSISK ALVERGGVVT SNPLGF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.