Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 5-hydroxytryptamine receptor 3D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) 5-hydroxytryptamine receptor 3D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10003-iv-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982728
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001138615.1
5-hydroxytryptamine receptor 3D Protein
Research Use Only
HTR3D
Recombinant Protein
E. coli
VAIRRRCRPS PYVVNFLVPS GILIAIDALS FYLPLESGNC APFKMTVLLG YSVFLLMMND LLPATSTSSH ASLVAPLALM QTPLPAGVYF ALCLSLMVGS LLETIFITHL LHVATTQPLP LPRWLHSLLL HCTGQGRCCP TAPQKGNKGP GLTPTHLPGV KEPEVSAGQM PGPGEAELTG GSEWTRAQRE HEAQKQHSVE LWVQFSHAMD ALLFRLYLLF MASSIITVIC LWNT
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
200909
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol