Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-2 gD Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-2 gD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | HSV HSV-2 gD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HSV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15990119
|
enQuireBio™
QP12344-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910129
|
enQuireBio™
QP12344-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900129
|
enQuireBio™
QP12344-1MG |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSV HSV-2 gD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
50% glycerol, 1.5 M Urea, 0.1% SDS and 100 mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MANUAL | |
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE |