missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-1 gG Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-1 gG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | HSV HSV-1 gG Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HSV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900119
|
enQuireBio™
QP12341-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15920119
|
enQuireBio™
QP12341-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910119
|
enQuireBio™
QP12341-1MG |
1 mg |
1445.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSV HSV-1 gG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
GST | |
HSV-1 gG protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
(1 mg/ml) 25mM Tris-HCl pH 7.2, 1mM EDTA, and 50% glycerol. |