Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Fungi Alternaria alternata 1.0101 Strep (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18337381
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18337381
Marke: Novus Biologicals™ NBP306716
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Flow Cytometry, SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.22 um filtered solution in Tris buffer (100 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8)
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 16.7 kDa
Menge 0,1 mg
Lagerungsbedingungen Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias rAlt a 1
Rekonstitution Reconstitute with sterile deionized water with or without azide.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by HPLC
Protein Alternaria alternata 1.0101