Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli UNG Protein
A cDNA sequence encoding the UNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 947067
Name UNG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13895-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13895-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13895-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
947067
Research Use Only
ung
E. coli
His
UNG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
UNG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANELTW HDVLAEEKQQ PYFLNTLQTV ASERQSGVTI YPPQKDVFNA FRFTELGDVK VVILGQDPYH GPGQAHGLAF SVRPGIAIPP SLLNMYKELE NTIPGFTRPN HGYLESWARQ GVLLLNTVLT VRAGQAHSHA SLGWETFTDK VISLINQHRE GVVFLLWGSH AQKKGAIIDK QRHHVLKAPH PSPLSAHRGF FGCNHFVLAN QWLEQRGETP IDWMPVLPAE SE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.