Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli TPX Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Name | TPX Protein |
Menge | 1 mg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | E. coli |
Spezies | E. coli |
Proteinmarkierung | His |
Sequenz | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSQTVHFQGN PVTVANSIPQ AGSKAQTFTL VAKDLSDVTL GQFAGKRKVL NIFPSIDTGV CAASVRKFNQ LATEIDNTVV LCISADLPFA QSRFCGAEGL NNVITLSTFR NAEFLQAYGV AIADGPLKGL AARAVVVIDE NDNVIFSQLV DEITTEPDYE AALAVLKA |
Puffer | The Recombinant TPX solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. Coli TPX Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur