Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
870.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dengue Virus, ST3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP104961-500UG
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP104961-1MG
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Dengue Virus, ST3 Dengue NS1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus, ST3
His
Protein is >90% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline and 50mM arginine.