missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 3 VLP Protein

Recombinant Protein

1240.00 CHF - 5355.00 CHF

Spezifikation

Name Serotype 3 VLP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Untested
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dengue virus (Strain: Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10481-100UG
100 μg
1240.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15983998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10481-500UG
500 μg
5355.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This VLP protein is combinantion of the C, E1 and E2 sequences. Virus-Like Particles (VLPs) are a new form of protein expression that consist of protein shells with outer proteins that are specific to the given virus. VLPs are immunogenic but are non-infectious, lacking the primary genetic material of the virus. Additionally, VLPs more effectively activate aspects of the immune response, which improves immune stimulation and immunological memory. VLP-based vaccines have also shown to provide effective protection and are in current use for several diseases.
Spezifikation

Spezifikation

Serotype 3 VLP Protein
Untested
Dengue virus (Strain: Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266)
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications