Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 3 NS1 Protein
Recombinant Protein
555.00 CHF - 2000.00 CHF
Spezifikation
Name Serotype 3 NS1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Untested
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dengue virus (Strain: Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15953998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10480-100UG
100 μg
555.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10480-500UG
500 μg
2000.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The NS1, non-structural protein, is an immunogenic protein, but poses no health risks and is therefore ideal for antibody production.
Spezifikation
Spezifikation
Serotype 3 NS1 Protein
Untested
Dengue virus (Strain: Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266)
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.