missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Angiopoietin-like 3 Protein

Artikelnummer. 18758656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18758656 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18758656 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 10052AN050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Recombinant Cynomolgus Angiopoietin-like 3 Protein is derived from T. ni (baculovirus)

  • ANGPTL3 is a secreted glycoprotein that is structurally related to the Angiopoietins
  • Mature ANGPTL3 contains an N-terminal coiled-coil domain and a C-terminal fibrinogen-like domain.
  • ANGPTL3 is expressed in the liver from early in development through adulthood.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer XP_005543242
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 27329
Molekulargewicht 53 kDa
Reinigungsverfahren >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Menge 50 μg
Quelle Trichoplusia ni, T. ni (baculovirus)-derived cynomolgus monkey Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 protein Ser17-Glu460, with a C-terminal 10-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 250 μg/mL in water
Puffer Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, NaCl and CHAPS with Trehalose
Produktlinie R&D Systems
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.