missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia HSP70 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia HSP70 (Amino Acids 549-660) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | HSP70 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Chlamydia |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945429
|
enQuireBio™
QP14020-EC-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965429
|
enQuireBio™
QP14020-EC-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955429
|
enQuireBio™
QP14020-EC-1MG |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSP70 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Chlamydia HSP70 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 8M Urea, 60mM NaCl and 50% glycerol. |