Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Collagen alpha-1(XII) chain Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Collagen alpha-1(XII) chain Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | COL12A1 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Chicken |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Mehr anzeigen |