Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat SDF-1 beta / CXCL12 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5218-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15965719
  • 251.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_001009847.1
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRF KM
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
SDF-1 beta / CXCL12 Protein
Research Use Only
CXCL12
Cat
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5