Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL31 Protein
A cDNA sequence encoding the IL31 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 100302725
Name IL31 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IL-31
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15930369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12420-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12420-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15920369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12420-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
100302725
Research Use Only
IL-31
Canine
His
IL31 Canine protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL31 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
SHMAPTHQLP PSDVRKIILE LQPLSRGLLE DYQKKETGVP ESNRTLLLCL TSDSQPPRLN SSAILPYFRA IRPLSDKNII DKIIEQLDKL KFQHEPETEI SVPADTFECK SFILTILQQF SACLESVFKS LNSGPQHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.