Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Major outer membrane porin Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Número de acceso | WP_009873292.1 |
ID de gen (Entrez) | 5858320 |
Nombre | Major outer membrane porin Protein |
Cantidad | 10 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | ompA |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | C. trachomatis |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Major outer membrane porin Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur