Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Trypsin Protein
A cDNA sequence encoding the Trypsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1015.00 CHF
Spezifikation
Name | Trypsin Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | 3,650 Units/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975498
|
enQuireBio™
QP10896-1MG |
1 mg |
131.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965498
|
enQuireBio™
QP10896-10MG |
10 mg |
203.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955498
|
enQuireBio™
QP10896-100MG |
100 mg |
1015.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Trypsin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
The protein was lyophilized without any additives. |
Research Use Only | |
3,650 Units/mg. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 90% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |