Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Resistin / ADSF / RETN Protein
Artikelnummer. 16094440
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16094440
Marke: enQuireBio™ QP6598ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_899206.1
Gen-ID (Entrez) 369020
Name Resistin / ADSF / RETN Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RETN
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz QSLCPIDKAI SEKIQEVTTS LVPGAVRIIG LDCRSVTSRG SLVTCPSGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRLHI Q
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.