Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PI3Ka Protein
A cDNA sequence encoding the PI3Ka was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Name | PI3Ka Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Bovine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952349
|
enQuireBio™
QP13049-1UG |
1 μg |
203.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962349
|
enQuireBio™
QP13049-2.5UG |
2.5 μg |
372.00 CHF
2.50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972349
|
enQuireBio™
QP13049-5UG |
5 μg |
665.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PI3Ka Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
PI3Ka solution in 25mM HEPES, pH 8.0, 25mM NaCl, 2.5mM MgCl2 and 50% glycerol. |