Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1385.00 CHF
Spezifikation
Name Leptin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10751-20UG
20 μg
131.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10751-100UG
100 μg
203.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10751-1MG
1 mg
1385.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Leptin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MRCGPLYRFL WLWPYLSYVE AVPIRKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSSKQRVTGL DFIPGLHPLL SLSKMDQTLA IYQQILTSLP SRNVVQISND LENLRDLLHL LAASKSCPLP QVRALESLES LGVVLEASLY STEVVALSRL QGSLQDMLRQ LDLSPGC
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor.
Bovine
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.