Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Name GH Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The activity as determined by the PDFP13B9 cells stably transfected with rabbit GH receptors. Bovine GH is also capable of forming a 1:2 complex with the recombinant ovine growth hormone receptor extracellular domain (ECD).
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10639-20UG
20 μg
131.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10639-100UG
100 μg
203.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10639-1MG
1 mg
990.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GH Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
1 afpamslsgl fanavlraqh lhqlaadtfk efertyipeg qrysiqntqv 51 afcfsetmpa ptgkneaqqk sdlellrisl lliqswlgpl qflsrvftns 101 lvfgtsdrvy eklkdleegi lalmreledg tprrgqilkq tydkfdtnmr 151 sddallknyg llscfrkdlh ktetylrvmk crrfgeasca f
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The activity as determined by the PDFP13B9 cells stably transfected with rabbit GH receptors. Bovine GH is also capable of forming a 1:2 complex with the recombinant ovine growth hormone receptor extracellular domain (ECD).
Bovine
Untagged
The Bovine Growth Hormone protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3 adjusted to pH 8-9.