Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine FGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1835.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 281161 |
---|---|
Name | FGF 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | FGF2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15994368
|
enQuireBio™
QP10599-5UG |
5 μg |
275.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15904378
|
enQuireBio™
QP10599-EC-10UG |
10 μg |
131.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15984368
|
enQuireBio™
QP10599-50UG |
50 μg |
203.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964368
|
enQuireBio™
QP10599-1MG |
1 mg |
1835.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
281161 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The FGF-basic Bovine was lyophilized from a concentrated sterile solution containing 50mM Na2HPO4, pH 7.5 and 0.5% HSA. |
FGF 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The recommended concentration in responsive cells is 0.1 to 2ng/ml. | |
Bovine | |
MAAGSITTLP ALPEDGGSGA FPPGHFKDPK RLYCKNGGFF LRIHPDGRVD GVREKSDPHI KLQLQAEERG VVSIKGVCAN RYLAMKEDGR LLASKCVTDE CFFFERLESN NYNTYRSRKY SSWYVALKRT GQYKLGPKTG PGQKAILFLP MSAKS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |