Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine BTC Protein
A cDNA sequence encoding the BTC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 280737
Name BTC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol BTC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10540-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10540-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10540-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
280737
Research Use Only
BTC
Bovine
Untagged
The Betacellulin Bovine Recombinant was lyophilized after extensive dialysis against 50mM acetic acid.
BTC Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MARAAPGSGA SPLPLLPALA LGLVILHCVV ADGNSTRSPE DDGLLCGDHA ENCPATTTQP KRRGHFSRCP KQYKHYCIKG RCRFVVAEQT PSCVCDEGYA GARCERVDLF YLRGDRGQIL VICLIAVMVI FIILVVSICT CCHPLRKRRK RRKKEEEMET LGKDITPIND DIQETSIA
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.