Learn More
Fisherbrand™ TECLU BRENNER NATURGAS 13MM
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teclu Brenner |
| Gastyp | Erdgas, Methan, Natural Gas |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasarbeiten und Löten |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | Tétine-Verbinder |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |