Learn More
Grant Instruments™ Umlaufkühler
Click to view available options
Innentiefe (metrisch):
630 mm
840 mm
Kapazität (metrisch):
1.1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbereich von 10 bis 60 C
- Stabilität: ±0.25 oder ±0.5 °C (Modellabhängig)
- Zur Auswahl stehen Modelle mit unterschiedlichen Kühlleistungen von 1300 bis 3000 W
- Effiziente, zuverlässige und kostengünstige Alternative zur Kühlung mit Leitungswasser
- Digitaler Regler für präzise und reproduzierbare Temperatureinstellungen
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen schützen den Anwender, das Gerät und die Anwendung vor Übertemperatur, Untertemperatur und Durchflussausfall
- Arretierbare Räder ermöglichen ein leichtes Verschieben der RC-Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.1 l |
| Temperaturbereich | -10 bis -60 °C |
| Breite (metrisch) | 380 mm |
| Höhe (metrisch) | 590 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 630 mm |
| Spannung | 120/230 V |