Learn More
asecos™ Umluftfilteraufsatz
asecos Umluftfilteraufsatz Modell UFA.20.30* mit Abluftüberwachung und mit potentialfreiem Alarmkontakt zur Montage auf Hochschränken
Marke: asecos™ 25099
Additional Details : Gewicht : 17.82000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Umluftfilteraufsatz - Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und lange Abluftleitungen
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz - sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise - nur ca. 39 dB (A)
- ATEX-konform: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung
- Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.
Umluftfilteraufsatz gemäß
- RL 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)
- Kennzeichnung: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- EMV-Richtlinie RL 2004/108/EG und RL 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie)
Spezifikation
Umluftfilteraufsatz | |
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle | |
Stahlblech | |
555 x 305 x 210 mm | |
555 mm | |
UFA.20.30* | |
CE konform: C ` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc |
Umluftfilteranlage | |
Pulverbeschichtet glatt | |
305 mm | |
17,0 kg | |
210 mm | |
Für Hochschränke |