Learn More
asecos™ Umluftfiltersystem, UFA.025.030
Umluftfiltersystem mit Abluftüberwachung und potentialfreiem Alarmkontakt für hohe und Untertischschränke.
Marke: asecos™ 39306
Additional Details : Gewicht : 17.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Umluftfiltersystem – ohne komplexe Wanddurchbrüche und teure Abluftkanäle
Sicheres Auffangen von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl des Installationsorts
- Aktiver Personenschutz durch sicheres Auffangen schädlicher Dämpfe und Retention im Filtersystem
- Sehr rauscharm, nur ca. 23 dB (A)
- ATEX-konform: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit mehrstufigem Filtersystem und Netzkabel
- Mit Sekundärfilter für zusätzliche Sicherheit bei Undichtigkeiten
- Mit Überwachungselektronik für Abluft- und Filterüberwachung
- Integriertes Display und Tasten für einfache Bedienung und Abfrage der Funktionen
- Optischer und akustischer Alarm einschließlich potentialfreiem Alarmkontakt
Der einsteckbare Umluftfilteraufsatz Typ UFA.025.030 ist in der Lage, Lösungsmitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) bis zu einer Filtersättigung von mehr als 99,999 % dauerhaft zurückzuhalten, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank.
Spezifikation
1 Umluftfiltersystem mit Filtern und Handbuch | |
19 kg | |
41,88 lb. | |
UFA.025.030 | |
Stahlblech |
555 x 308 x 256 mm | |
Umluftfilteranlage | |
Sichere Erfassung von austretenden Dämpfen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
ATEX-konform: C' II 3/-G Ex ic nA IIB T4 |