Beschreibung
- Herausnehmbarer, wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akku
- Der Akku kann nur im eingebauten Zustand in einem M510-, M610- oder M710-Drucker geladen werden.
- Druckt bis zu 1.700 Etiketten pro Ladung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Batterie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BradyPrinter M610, Brady M710 EtikettenDrucker |
| Breite (metrisch) | 57.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,33 in. |
| Höhe (metrisch) | 109.98 mm |
| Beschreibung | Wiederaufladbarer NiMH-Akku |
| Enthält | NiMH-Akkupack |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung |
| Menge | Je 1 |
| Alternate Part Number | M-NIMH-AKKU |