Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar.Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf.Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Sphärische Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (35/20)
- Ausschließliche Nutzung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
- Konstante Überwachung der Homogenität der Glaswanddicke
- Hohe Dämpfung aufgrund der Sphärizität rotierender Glasteile
- Die Glasteile werden bei 560 °C spannungsfrei °gemacht.
- Erhältlich in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
- Erhältlich unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Beschichteter Auffangkolben |
| Enthält | Ventilentleerung |
| Material (Beschichtung) | P+G |
| Standard-Konusverbindung Nummer Mitte | BJ35/20 |
| Volumen (metrisch) | 1000 mL |