Learn More
Heidolph™ Auffangkolben
Artikelnummer. 10487051 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10487051 3000 mL 1 Stück
10137651 100 mL 1 Stück
10259601 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10487051 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5148700000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
  • Mit S 35/20
  • Teilenummer 15-300-004-11: beinhaltet  Ablassventile
    • Ist standardmäßig in allen enthalten Hei-VAP Industriemodelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nicht beschichtet
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Halsausführung S 35/20
Volumen (metrisch) 3000 mL
Spannung 115/230 V AC