Learn More
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Geeignet für Schwerkraftfluss, Zentrifugation und Vakuumanwendungen
Geeignet für Zentrifugation und Vakuumanwendungen
Enthält:
Filterfritten
Hydrophilisierte Filterfritten
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
10 μl
35 μl
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- 96-Well-Platten
- Für Zentrifugation und Vakuumverfahren
- 35 μm-Filterfritten
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 35 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Zentrifugation und Vakuumanwendungen |
| Enthält | Filterfritten |