Learn More
Macherey-Nagel™ Auffangplatte
Artikelnummer. 11942542
Click to view available options
Porengröße:
50 μm
Enthält:
Eingesetzter Filter mit 50 μm Porengröße
Eingesetzter hydrophiler Filter mit 50 μm Porengröße
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11942542
Marke: Macherey-Nagel™ 740688.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Filtration im 96-Well-Format. Macherey Nagel™ Auffangplatten sind wichtige Zubehörteile für Arbeiten mit hohem Durchsatz.
  • Aufnahmeplattenzubehör
  • Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Filter Fritten
  • Geeignet für Zentrifugation und Vakuumverfahren
Spezifikation
Porengröße 50 μm
Enthält Eingesetzter Filter mit 50 μm Porengröße