Learn More
Macherey-Nagel™ Auffangplatte
Click to view available options
Porengröße:
50 μm
Enthält:
Eingesetzter Filter mit 50 μm Porengröße
Eingesetzter hydrophiler Filter mit 50 μm Porengröße
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Aufnahmeplattenzubehör
- Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Filter Fritten
- Geeignet für Zentrifugation und Vakuumverfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 50 μm |
| Enthält | Eingesetzter hydrophiler Filter mit 50 μm Porengröße |