Learn More
Thermo Scientific™ Reagent Vessel, 60 mL
Artikelnummer. 12460030 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Konelab Analysegeräte für die klinische Chemie
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12460030 Konelab Analysegeräte für die klinische Chemie 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12460030 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981455
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Plastic reagent vessels for use with biochemical analyzers.
Plastic sample containers with a volume of 60 ml, suitable for biochemical analyzers of the Konelab series.
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometric Analysis
Zur Verwendung mit (Geräte) Konelab Analysegeräte für die klinische Chemie
Kapazität (metrisch) 60 mL
Menge 12 Pk.