Learn More
Heathrow Scientific™ Reagenzreservoir, PS, Steril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16364852 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Verpackung:
Karton
Abmessungen (L x B x H):
2.8L x 0.8W x 0.7H in
4.3L x 1.9W x 1.3H in
4L x 1.1W x 1.2H in
4L x 1W x 0.8H in
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
16364852 25 mL Karton 4L x 1W x 0.8H in 200 Stück
16334852 5 mL Karton 2.8L x 0.8W x 0.7H in 50 Stück
16354852 10 mL Karton 2.8L x 0.8W x 0.7H in 100 Stück
16374852 25 mL Karton 4L x 1W x 0.8H in 100 Stück
16314862 50 mL Karton 4L x 1.1W x 1.2H in 100 Stück
16394852 50 mL Karton 4L x 1.1W x 1.2H in 200 Stück
16317701 50 mL Karton 4L x 1.1W x 1.2H in 100 Stück
16324862 100 mL Karton 4.3L x 1.9W x 1.3H in 200 Stück
16334862 100 mL Karton 4.3L x 1.9W x 1.3H in 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16364852 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. 120640
Menge Preis
1 284.00 CHF / 200 Stück
10 255.60 CHF / 200 Stück
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzbehälter bieten ein frisches und modernes Design mit erweiterten Funktionen zur Optimierung der Pipettiervorgänge.
  • Die Trogform mit V-förmigem Boden trägt dazu bei, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht abgesaugt werden kann.
  • Die dicke Wandkonstruktion und die breite Basis sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, sodass der Behälter einfach zu handhaben ist, ohne dass das Produkt verformt wird, was zu weniger Verschüttungen führt
  • Die Graduierungsmarkierungen am oberen Rand und an den Innenwänden ermöglichen eine einfache Identifizierung von Flüssigkeitsmessungen und reduzieren die Verschwendung teurer Reagenzien.
  • Die Ausgießöffnungen an allen vier Ecken ermöglichen ein einfaches und kleckerfreies Ausgießen und verringern die Tropfgefahr.
  • Die Reservoirs können durch ein einzigartiges Schachtelungs-Design bequem gestapelt und leicht einzeln entnommen werden.
  • Konzipiert, um flach auf dem Tisch zu liegen und sich nicht zu verziehen
  • Versiegelt in leicht zu öffnenden Beuteln. Zum Öffnen wird keine Schere benötigt.
  • Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Einwegprodukt
  • Designpatent angemeldet
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) .85 oz
Zertifizierung/Konformität Dnase,Rnase & Pyrogen Frei
Beschichtung Keine
Farbe Weiß
Beschreibung Reagenzreservoir, 25mL, PS, Steril, zu 5 unterverpackt
Kapazität (metrisch) 25 mL
Abmessungen (L x B x H) 4L x 1W x 0.8H in
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenz
Höhe (angloamerikanisch) 0.8 in
Höhe (metrisch) 2.1 cm
Enthält Reservoir
Länge (angloamerikanisch) 4 in
Länge (metrisch) 10.2 cm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104°F
Max. Temperatur (metrisch) 40°C
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 100
Verpackung Karton
Menge 2000
Volumen (metrisch) Well 25 mL
Breite (angloamerikanisch) 1 in
Breite (metrisch) 2.5 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1 Bodentrog
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform Konisch