Learn More
Thermo Electron LED GmbH Reagent Reservoir
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11781505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Pk.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11781505 10 Pk. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11781505 Lieferant Thermo Electron LED GmbH Lieferanten-Nr. 9510037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.25 CHF
    36.90 CHF / 10 Stück
    Sparen 17.35 CHF
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The reagent reservoir from Thermo Electron LED GmbH is made of polypropylene and has eight wells.
  • Autoclavable
  • Provide variety of solutions to suit all pipetting procedures
  • Reagent reservoirs designed to provide solutions tailored to procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe White
Kapazität (metrisch) 60 mL
Material Polypropylene
Sterilität Non-sterile
Typ Reagent Reservoir
Menge 10 Pk.
Autoklavierbar Autoclavable
Kanäle 8
Einwegprodukt Reusable
Bodenform Flat