Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Laborflaschen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12997640 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12997640 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12997640
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie Labormedien mit der Fisherbrand™ Reagenzflasche aus Borosilikatglas mit Verschluss. Es entspricht ISO R1115 und DIN 168, ist chemisch beständig und kann wiederholt bis 140 °C sterilisiert °werden.
Diese Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropy
  • 20,000 ml
  • Graduierte Kappe aus Polypropylen, blau
  • Ausgussring
  • 45 Standardgewinde
  • Erfüllt ISO R1115 und DIN 168
  • Nicht autoklavierbar mit fest verschraubter Kappe
Spezifikation
Fassungsvermögen 676,3 oz., 20000 ml
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Farbe Klar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,18 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 11,3 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medien- und Reagenzienspeicherung, Halten und Abgeben von Flüssigkeiten, Lagerung von Chemikalien
Enthält Schraubverschluss mit Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge Je 1
Sterilität Steril
Zertifiziert Ja
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen Ja
Halsausführung Eng
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 510 mm
Höhe (angloamerikanisch) 19,88 in.
Chemical Label Unmarkiert
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 288 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 676,3 oz.
Form Zylindrisch
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp McCartney-Flasche