Learn More
Reagenz A Fehling-Lösung, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Siedepunkt | 100 °C |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Material | 69.2 g CuSO4.5H2O + 1 ml H2SO4 95 bis 97 %/l H2O |
Dichte | 1.01 g/ml |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | 4 bis 5 |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fehling A Reagenz
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Reagenz A Fehling-Lösung, Chem Lab™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur