Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi HY DNA Amplifizierungskit
Artikelnummer. 12987160 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24
96
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12987160
Marke: Cytiva 25660324
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Illustra GenomiPhi HY DNA Amplification-Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60++g aus Mengen der DNA-Probe im Nanogramm-Bereich.
Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit st Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie von Cytiva.
  • Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms.
  • Vorformulierte, vorgespendete, gefriergetrocknete Einzeldosis-Riegel für ein schnelles Ansetzen der Reaktion und höhere Reproduzierbarkeit.
  • Schnelles und einfaches, automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
  • Transport und Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht einen einfachen Zugang und reduzierte CO2-Bilanz.
  • Liefert qualitativ hochwertige DNA (z. B. für die Genotypisierung mit hohem Durchsatz und DNA-Archivierung).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bewahren Sie das Kit bei Umgebungstemperatur auf. Verschließen Sie nach dem Öffnen die Tasche mit dem Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA-Amplifikationskit sorgfältig. Um eine maximale Haltbarkeit und optimale Leistung zu gewährleisten, wird die Lagerung in einem Exsikkator empfohlen.
Beschreibung Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit bietet eine hochgradig effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit 40 bis 60 μg Ausbeute aus DNS-Probenmengen im Nanogramm-Bereich.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Amplifikation genomischer DNA
Enthält 1 X 2.6 ml 2 x Denaturierungspuffer,3 x 8-Well-Streifen Ready-To-Go™ GenomiPhi HY-Kuchen, 1 x Fläschchen Kontroll-DNA, 12 Streifen mit 8 gewölbten Kappen
Anzahl Reaktionen 24
Produkttyp illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplifikationskit 24 Reaktionen
Größe > 10 kb
Prüfzeit 4 h