Beschreibung
Im sichtbaren Spektrum, Cibacron Brilliant Red 3B-A weist ein ?max und ?min von 567 nm bzw. 501 nm auf. Studien legen nahe, dass die minimale Struktur, die für die Bindung dieses Farbstoffs an Hexokinase erforderlich ist, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsäure ist.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 17681-50-4 |
| Summenformel | C32H19ClN8Na4O14S4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | reactive red 4, cibacron brilliant red 3b-a, tetrasodium 5-benzamido-3-e-2-5-4-chloro-6-4-sulfonatophenyl amino-1,3,5-triazin-2-yl amino-2-sulfonatophenyl diazen-1-yl-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and methanol |
| InChI-Schlüssel | HMBFFLCYQUKBIW-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC4=C(C=CC(=C4)NC5=NC(=NC(=N5)NC6=CC=C(C=C6)S(=O)(=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)[O-])C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-Name | Tetranatrium;5-Benzamido-3-[[5-[[4-Chlor-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatophenyl]hydrazinyliden]-4-oxonaphthalin-2,7-disulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 995.195 |
| PubChem CID | 44134921 |
| Mehr anzeigen |