Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Temperiermantel und Entnahmeventil
Artikelnummer. 11566954
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
245 mm
275 mm
Enthält:
Anschluss GL 14
Anschluss KF 15
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Enthält unitSize
11566954 245 mm Anschluss GL 14 1 Stück
11592284 245 mm Anschluss KF 15 1 Stück
11532294 275 mm Anschluss KF 15 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11566954 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06030137
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinde GL 14/GL 18 oder Kugelflanschen KF 15/KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,1 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 245 mm
Enthält Anschluss GL 14