Learn More
Lenz Laborglasintrumente Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Artikelnummer. 10646470
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 l
0,25 l
Enthält:
Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück GL 18
Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück KF 15
Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück GL 14
Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück KF 15
Packungsgröße:
1 Stück
Höhe (metrisch):
135 mm
160 mm
190 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße Höhe (metrisch)
10646470 0,1 l Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück GL 14 1 Stück -
10515880 0,25 l Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück GL 18 1 Stück 160 mm
11502254 0,25 l Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück KF 15 1 Stück 160 mm
11562244 0,1 l Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück KF 15 1 Stück 135 mm
11572244 0,25 l Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück KF 15 1 Stück 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10646470 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06010137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 CHF
    426.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 269.99 CHF
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut, mit flachem Boden
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinden GL 14 /GL 18 oder Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, andere Größen auf Anfrage
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,1 l
Material Duran Glas
Enthält Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück GL 14