Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch
Artikelnummer. 11582154
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 mL
0,25 l
Außendurchmesser (metrisch):
65 mm
75 mm
105 mm
Bodenform:
Flach
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Bodenform unitSize
11582154 0,1 mL 75 mm Flach 1 Stück
11532164 0,25 l 105 mm Flach 1 Stück
10616280 0,1 mL 65 mm - 1 Stück
11502164 0,25 l 65 mm Flach 1 Stück
11502184 0,25 l 65 mm Rund 1 Stück
11532184 0,25 l 105 mm Rund 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11582154 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06000137
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Mit flachem oder rundem Boden
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,1 mL
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 75 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 75 mm