Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06001149
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit Graduierung
- Mit Laborflansch (LF)
- Mit Nut
- Mit flachem oder rundem Boden
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
0,25 l | |
150 mm | |
Rund |
Duran Glas | |
Je 1 | |
65 mm |