Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen aus Glas
Artikelnummer. 11742257 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11742257
Marke: Thermo Scientific™ TS13220
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen im Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen im Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul. Ein interner Konus macht die Handhabung kleiner Proben in diesen Fläschchen einfach und praktisch. Die extra dicke Glaswand vergrößert optisch die Probenansicht, wodurch sich diese Fläschchen ideal zur Beobachtung chemischer Reaktionen eignen. Reacti-Vial Fläschchen sind in verschiedenen Größen aus klarem und braunem Glas erhältlich und werden mit Thermo Scientific™ oben offenen Schraubverschlüssen und PTFE-/Silikonscheiben geliefert.
Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen eignen sich ideal für:?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Rückstandsisolation
  • ?non-ascii?
  • Derivatherstellung
  • ?non-ascii?
  • Maximale Probenrückgewinnung
  • ?non-ascii?
  • Schutz vor Feuchtigkeit
  • ?non-ascii?
  • Probenlagerung
  • ?non-ascii?
  • Fällungen
  • ?non-ascii?
  • Zentrifugierung
  • ?non-ascii?
  • Lösungsmittelverdunstung
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Material Glas
Volumen (metrisch) 0,3 ml
Septum PTFE/Rubber
Gewindetyp Intern
Produktlinie Reacti-Vial
Gesamtvolumen (metrisch) 0,3 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 12/Packung
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 13-425
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.