Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblocks
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul durch austauschbare Aluminiumblöcke mit vielen Bohrungskonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18804
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15237518
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
17-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Für 9 x 0.1 ml Reacti-Vials, 9 Öffnungen (12 mm Durchmesser x 21 mm Tiefe)
Reacti-Block Z-1
Videos
Dokumentation
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.